Imprimer
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52991-1G OR52991-250MG
APOSOR52991-1GEA 574 EUR
APOSOR52991-1G APOSOR52991-250MG
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Chloro-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18426353
Numéro CAS: 1263276-33-0