Imprimer
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52989-1G OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA 248 EUR
APOSOR52989-1G APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06353544
Numéro CAS: 473477-03-1