Imprimer
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 6-oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate 5,5-dioxide
OR52985-1G OR52985-250MG
APOSOR52985-1GEA 433 EUR
APOSOR52985-1G APOSOR52985-250MG
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₅NO₅S
MW: 249.284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31925000
Numéro CAS: 2023006-14-4