Imprimer
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52982-1G OR52982-5G
APOSOR52982-1GEA 256 EUR
APOSOR52982-1G APOSOR52982-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 97%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅ClN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20492485
Numéro CAS: 1352909-30-8