Imprimer
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52980-1G OR52980-250MG
APOSOR52980-1GEA 383 EUR
APOSOR52980-1G APOSOR52980-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅ClN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14706816
Numéro CAS: 1245643-75-7