Imprimer
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dibromobenzoic acid methyl ester
OR52900-1G OR52900-250MG OR52900-5G
APOSOR52900-1GEA 241 EUR
APOSOR52900-1G APOSOR52900-250MG APOSOR52900-5G
Methyl 2,6-dibromobenzoate 95%
Methyl 2,6-dibromobenzoate
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234397
Numéro CAS: 873994-34-4