Imprimer
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Ethylsulphonyl)pyridine-2-sulphonamide
OR52893-1G OR52893-250MG
APOSOR52893-1GEA 127 EUR
APOSOR52893-1G APOSOR52893-250MG
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01758695
Numéro CAS: 117671-01-9