Imprimer
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52891-1G OR52891-250MG OR52891-5G
APOSOR52891-1GEA 168 EUR
APOSOR52891-1G APOSOR52891-250MG APOSOR52891-5G
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745691
Numéro CAS: 2367002-56-8