Imprimer
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52787-1G OR52787-250MG
APOSOR52787-1GEA 382 EUR
APOSOR52787-1G APOSOR52787-250MG
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999405
Numéro CAS: 567-62-4