2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52786-1G
OR52786-250MG
APOSOR52786-1GEA
382
EUR
APOSOR52786-1G
APOSOR52786-250MG
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formule:
C₇H₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00071506 Numéro CAS: 38160-63-3 |