Imprimer
3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52778-100MG OR52778-250MG
APOSOR52778-100MGEA 509 EUR
APOSOR52778-100MG APOSOR52778-250MG
3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
3-Morpholinopyridin-4-amine
Formule: C₉H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20715635
Numéro CAS: 144864-28-8