Imprimer
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52773-1G OR52773-250MG
APOSOR52773-1GEA 683 EUR
APOSOR52773-1G APOSOR52773-250MG
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formule: C₉H₁₄N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09882449
Numéro CAS: 119285-06-2