Imprimer
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52772-1G OR52772-250MG
APOSOR52772-1GEA 763 EUR
APOSOR52772-1G APOSOR52772-250MG
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10691294
Numéro CAS: 52311-36-1