Imprimer
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52758-1G OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA 183 EUR
APOSOR52758-1G APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910225
Numéro CAS: 87394-56-7