Imprimer
Methyl 5-oxohexanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52748-1G OR52748-25G OR52748-5G
APOSOR52748-1GEA 0 EUR
APOSOR52748-1G APOSOR52748-25G APOSOR52748-5G
Methyl 5-oxohexanoate 98%
Methyl 5-oxohexanoate
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 100…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038507
Numéro CAS: 13984-50-4