Imprimer
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-bromo-2-iodophenyl)methanol
OR52730-1G OR52730-250MG OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA 201 EUR
APOSOR52730-1G APOSOR52730-250MG APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391655
Numéro CAS: 1261571-03-2