Imprimer
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 34.8 EUR
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390264
Numéro CAS: 63471-25-0
ONU: 3261
ADR: 8,III