Imprimer
Pyridine-4-sulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 168 EUR
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234082
Numéro CAS: 5402-20-0
ONU: 1759
ADR: 8 III