Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52687-1G OR52687-250MG
APOSOR52687-1GEA 157 EUR
APOSOR52687-1G APOSOR52687-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate
Formule: C₄H₈N₄·H₂SO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28099330
Numéro CAS: 20055-01-0