Imprimer
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52669-1G OR52669-250MG
APOSOR52669-1GEA 797 EUR
APOSOR52669-1G APOSOR52669-250MG
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249.071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22192540
Numéro CAS: 2096332-29-3