Imprimer
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52602-25G OR52602-5G
APOSOR52602-25GEA 178 EUR
APOSOR52602-25G APOSOR52602-5G
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₄S
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080642
Numéro CAS: 5205-95-8
EINECS: 226-003-9