Imprimer
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 241 EUR
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₂₁BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997791
Numéro CAS: 1391850-39-7