Imprimer
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52572-100MG OR52572-1G OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA 126 EUR
APOSOR52572-100MG APOSOR52572-1G APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Formule: C₁₁H₂₄O₅Si
MW: 264.391 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29067261
Numéro CAS: 1137665-94-1