Imprimer
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 364 EUR
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formule: C₄H₇N₃
Point de fusion: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01646103
Numéro CAS: 6646-51-1