Imprimer
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52504-1G OR52504-100MG OR52504-250MG
APOSOR52504-1GEA 0 EUR
APOSOR52504-1G APOSOR52504-100MG APOSOR52504-250MG
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566618
Numéro CAS: 1399480-88-6