Imprimer
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52409-10G OR52409-1G OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA 120 EUR
APOSOR52409-10G APOSOR52409-1G APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09991674
Numéro CAS: 1780-33-2