Imprimer
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52372-1G OR52372-5G
APOSOR52372-1GEA 332 EUR
APOSOR52372-1G APOSOR52372-5G
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Formule: C₈H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999188
Numéro CAS: 79885-37-3