Imprimer
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52357-1G OR52357-250MG
APOSOR52357-1GEA 0 EUR
APOSOR52357-1G APOSOR52357-250MG
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₃·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06809588
Numéro CAS: 1187928-88-6