Imprimer
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-1H-pyrrole
OR52338-5G OR52338-1G
APOSOR52338-5GEA 191 EUR
APOSOR52338-5G APOSOR52338-1G
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole
Formule: C₁₀H₁₉NO₃Si
MW: 229.348 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054844
Numéro CAS: 80906-67-8