Imprimer
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52319-100MG OR52319-250MG OR52319-1G
APOSOR52319-100MGEA 132 EUR
APOSOR52319-100MG APOSOR52319-250MG APOSOR52319-1G
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09414720
Numéro CAS: 856787-15-0