Imprimer
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-THQ-amine dihydrochloride, (S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
OR52314-1G OR52314-250MG
APOSOR52314-1GEA 754 EUR
APOSOR52314-1G APOSOR52314-250MG
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₂N₂·2ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17926204
Numéro CAS: 865303-57-7