Imprimer
Oxan-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR52254-1G OR52254-250MG
APOSOR52254-1GEA 0 EUR
APOSOR52254-1G APOSOR52254-250MG
Oxan-3-amine
Oxan-3-amine
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371531
Numéro CAS: 120811-32-7
ONU: 2735
ADR: 8,III