Imprimer
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-7-thioumbelliferone, 4-Methyl-7-sulphanyl-2H-chromen-2-one, 7-Mercapto-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR52240-1G OR52240-5G
APOSOR52240-1GEA 50.9 EUR
APOSOR52240-1G APOSOR52240-5G
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
7-Mercapto-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467591
Numéro CAS: 137215-27-1