Imprimer
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-amino-3-chloropicolinate, 5-Amino-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18258038
Numéro CAS: 1256825-20-3