Imprimer
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52176-1G OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA 217 EUR
APOSOR52176-1G APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294180
Numéro CAS: 93206-09-8