Imprimer
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 256 EUR
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Formule: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
Point de fusion: 238…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026608
Numéro CAS: 913830-33-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III