Imprimer
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5212-1G OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA 300 EUR
APOSOR5212-1G APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Formule: C₁₂H₂₀N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064987
Numéro CAS: 887922-91-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III