Imprimer
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG OR52093-500MG OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA 145 EUR
APOSOR52093-100MG APOSOR52093-500MG APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₆BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168994
Numéro CAS: 1240610-45-0