Imprimer
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 1320 EUR
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168993
Numéro CAS: 1248548-54-0