Imprimer
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5208-1G OR5208-250MG OR5208-5G
APOSOR5208-1GEA 368 EUR
APOSOR5208-1G APOSOR5208-250MG APOSOR5208-5G
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₁N₃
Point d'ébullition: 122 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065001
Numéro CAS: 915707-56-1
ONU: 2735
ADR: 8,III