Imprimer
4-Acetoxybenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 0 EUR
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 37…42 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02752162
Numéro CAS: 6309-46-2