Imprimer
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.147 g/mol
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033852
Numéro CAS: 487-69-4