Imprimer
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 60.9 EUR
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09036377
Numéro CAS: 154257-81-5