2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(2-Iodo-6-methylphenyl)methanol, (6-Iodo-o-tolyl)methanol
OR51813-1G
OR51813-250MG
OR51813-5G
APOSOR51813-1GEA
288
EUR
APOSOR51813-1G
APOSOR51813-250MG
APOSOR51813-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol 95%
2-Iodo-6-methylbenzyl alcohol
Formule:
C₈H₉IO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18397812 Numéro CAS: 1261794-19-7 |