Imprimer
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51799-1G OR51799-250MG OR51799-5G
APOSOR51799-1GEA 114 EUR
APOSOR51799-1G APOSOR51799-250MG APOSOR51799-5G
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
2-Bromo-6-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉BrO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24719347
Numéro CAS: 911817-98-6