Imprimer
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR51796-100MG OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA 58 EUR
APOSOR51796-100MG APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₅ClIN₃O₂S
MW: 357.556 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28965894
Numéro CAS: 1394373-18-2