Imprimer
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,6R)-2,6-Dimethylmorpholine
OR51787-250MG OR51787-1G
APOSOR51787-250MGEA 162 EUR
APOSOR51787-250MG APOSOR51787-1G
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18250270
Numéro CAS: 171753-74-5