Imprimer
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR51014-1G OR51014-5G
APOSOR51014-1GEA 0 EUR
APOSOR51014-1G APOSOR51014-5G
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid 99%
(3-Dibenzothiophen-4-ylphenyl)boronic acid
Formule: C₁₈H₁₃BO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200801
Numéro CAS: 1307859-67-1