Imprimer
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510092-1G OR510092-250MG
APOSOR510092-1GEA 116 EUR
APOSOR510092-1G APOSOR510092-250MG
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride
Formule: C₅H₅N₃O₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15474982
Numéro CAS: 1220040-21-0