Imprimer
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 89.9 EUR
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Formule: C₅H₁₀ClO₃P
Point de fusion: 97…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425416
Numéro CAS: 4090-55-5
ONU: 1759
ADR: 8,III